missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triformamid, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-3779774 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10403253 1 g Glasflasche 1 Gramm
10691315 5 g Glasflasche -
10549403 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10403253

Marke: Thermo Scientific Acros 380440010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 25891-31-0
MDL-Nummer MFCD08059356
InChI-Schlüssel PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triformamide
PubChem CID 6419719
IUPAC-Name N,N-Diformylformamid
SMILES C(=O)N(C=O)C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Triformamide
Schmelzpunkt 100.0°C to 101.0°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 96.0% min. (ex%C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H3NO3
Strukturformel N(COH)3
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 101.06
Formelmasse 101.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.