Learn More
Triglycidylisocyanurat-d15, TRC
Artikelnummer. 30450016
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450016 10 mg 10 Milligramm
30452894 1 mg 1 Milligramm
30455188 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30450016 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79381710MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Triglycidyl Isocyanurate-d15
Summenformel C12D15N3O6
Menge 10 mg
Synonym 1,3,5-Triglycidyl isocyanurate-d15, 1,3,5-Triglycidyl-s-triazine-2,4,6-trione-d15, 1,3,5-Triglycidylhexahydro-1,3,5-triazine-2,4,6-trione-d15, 1,3,5-Triglycidylisocyanuric acid-d15, 1,3,5-Tris(2,3-epoxypropyl) isocyanurate-d15, 1,3,5- Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione-d15, 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione-d15, Glycidyl Isocyanurate-d15, N,N',N''-Triglycidyl isocyanurate-d15, NSC 269934, PTGIC-d15, TGT-d15, Triglycidyl isocyanurate-d15, Tris(2,3-epoxypropyl) Isocyanurate-d15, Tris(epoxypropyl) Isocyanurate-d15
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N3O6/c16-10-13(1-7-4-19-7)11(17)15(3-9-6-21-9)12(18)14(10)2-8-5-20-8/h7-9H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D
SMILES O=C(N(C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])O1)C(N2C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])O3)=O)N(C([2H])([2H])C4([2H])C([2H])([2H])O4)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 312.36