Learn More
Trihexyl-O-Butyrylcitrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trihexyl butyryl citrate |
| CAS | 82469-79-2 |
| Summenformel | C28 H50 O8 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-(1-oxobutoxy)-','1,2,3-trihexyl ester, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-(1-oxobutoxy)-','trihexyl ester (9CI), Butyryl tri-n-hexyl citrate, Butyryl trihexyl citrate, Citroflex B 6, Trihexyl butyrylcitrate, Trihexyl citrate butyrate, Plastic additive 25, Citric Acid','Butyl Trihexyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H50O8/c1-5-9-12-15-19-33-25(30)22-28(36-24(29)18-8-4,27(32)35-21-17-14-11-7-3)23-26(31)34-20-16-13-10-6-2/h5-23H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(=O)CCC)C(=O)OCCCCCC |
| IUPAC-Name | Trihexyl-2-butanoyloxypropan-1,2,3-tricarboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 514.69 |
| Formelmasse | 514.3506 |