Learn More
Triisopropanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10279453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Tamaño de la unidad:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Verpackung Tamaño de la unidad
10279453 100 g Glasflasche 100 Gramm
10479930 5 g Glasflasche 5 Gramm
10388030 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
13488488 10 kg Kunststoffbehälter 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10279453 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 245761000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Afficher toutes les promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-20-3
Summenformel C9H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
MDL-Nummer MFCD00004533
InChI-Schlüssel SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC-Name 1-[Bis(2 -hydroxypropyl)amino]propan-2 -ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Spécification
Chemischer Name oder Material Triisopropanolamine
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 190.0°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel N(CH2CH(OH)CH3)3
Menge 100 g
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Viskosität 138 mPa.s (60°C)
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kirstalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropanolamine
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Mention de danger
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Conseils de prudence
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.