Learn More
Triisopropanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10479930
Marke: Thermo Scientific Acros 245760050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-20-3
Summenformel C9H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
MDL-Nummer MFCD00004533
InChI-Schlüssel SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
PubChem CID 24730
IUPAC-Name 1-[Bis(2 -hydroxypropyl)amino]propan-2 -ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropanolamine
Schmelzpunkt 48.0°C to 52.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 190.0°C (23.0 mmHg)
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel N(CH2CH(OH)CH3)3
Menge 5 g
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Viskosität 138 mPa.s (60°C)
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kirstalliner Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triisopropanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.