Learn More
Triisopropylborat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713524 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
80 g
750 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
750 Gramm
80 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10713524 750 g Glasflasche 750 Gramm
10236630 80 g Glasflasche 80 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713524 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188747500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5419-55-6
Summenformel C9H21BO3
Molekulargewicht (g/mol) 188.07
MDL-Nummer MFCD00008872
InChI-Schlüssel NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
PubChem CID 21531
IUPAC-Name Tripropan-2-ylborat
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropyl borate
Schmelzpunkt -59°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8140g/mL
Siedepunkt 140°C
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CHO]3B
Brechungsindex 1.3755 to 1.3775
Menge 750 g
Beilstein 01, 363
Relative Dichte 0.814
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formelmasse 188.07
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit