missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triisopropylphosphat, TRC

Artikelnummer. 30453432
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453432 1 g -
30454167 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30453432 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7954161G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 513-02-0
Summenformel C9 H21 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 224.23
Synonym Isopropyl phosphate ((C3H7O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisopropyl ester (8CI), NSC 46370, NSC 62275, Triisopropoxyphosphine oxide, Triisopropyl phosphate
IUPAC-Name Tripropan-2-ylphosphat
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C

Specifications

Chemischer Name oder Material Triisopropyl phosphate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Formelmasse 224.1177
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.