Learn More
Triisopropylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30454167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454167 25 g 25 Gramm
30453432 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30454167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79541625G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-02-0
Summenformel C9 H21 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 224.23
Synonym Isopropyl phosphate ((C3H7O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisopropyl ester (8CI), NSC 46370, NSC 62275, Triisopropoxyphosphine oxide, Triisopropyl phosphate
IUPAC-Name Tripropan-2-ylphosphat
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropyl phosphate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Formelmasse 224.1177