Learn More
Phosphorigsäuretriisopropylester, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462298 250 mL 250 Milliliter
11423910 100 mL 100 Milliliter
11433910 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11462298 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15247.AK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116-17-6
Summenformel C9H21O3P
Molekulargewicht (g/mol) 208.238
MDL-Nummer MFCD00008874
InChI-Schlüssel SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
IUPAC-Name Tripropan-2-ylphosphit
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropyl phosphite
Dichte 0.908
Siedepunkt 63°C to 64°C (11 mmHg)
Flammpunkt 46°C (114°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.411
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1701528
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) ≥90%