Learn More
Triisopropylphosphit, TRC
Artikelnummer. 30454826
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454826 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454826 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8845105ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Summenformel C9 H21 O3 P
Menge 5 mL
Synonym Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-Name Tripropan-2-ylphosphit
Molekulargewicht (g/mol) 208.24
Formelmasse 208.1228