Learn More
Triisopropylphosphit, TRC
Artikelnummer. 30454898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mL
Packungsgröße:
2.50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454898 2.5 mL 2.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8845102.5ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Summenformel C9 H21 O3 P
Menge 2.5 mL
Synonym Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC-Name Tripropan-2-ylphosphit
Molekulargewicht (g/mol) 208.24
Formelmasse 208.1228