Learn More
Triisopropylphosphin, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431337
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15431337 10 g 10 Gramm
15411337 0.5 g 0.50 Gramm
15421337 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033572.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6476-36-4 | C9H21P | 160.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6476-36-4
Summenformel C9H21P
Molekulargewicht (g/mol) 160.241
MDL-Nummer MFCD00015029
InChI-Schlüssel IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
PubChem CID 80969
IUPAC-Name Tri(propan-2-yl)phosphan
SMILES CC(C)P(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropylphosphine
Dichte 0.839 g/mL
Siedepunkt 176°C to 178°C
Flammpunkt -17°C (1°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.467
Menge 10 g
UN-Nummer UN2845
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkanes.
Formelmasse 160.24
Reinheit (%) ≥90%
Physikalische Form Flüssigkeit