Learn More
Triisopropylphosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10662983 5 g
10263032 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662983 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 317330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6476-36-4 | C9;H2;1;P | 160.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6476-36-4
Summenformel C9;H2;1;P
Molekulargewicht (g/mol) 160.24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropylphosphine
Dichte 0.8390 g/mL
Siedepunkt 81.0°C (22.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4690 to 1.4710
Menge 5 g
Relative Dichte 0.8390
Formelmasse 160.24