Learn More
Triisopropylphosphin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985841 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11985841 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11985841 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 317330250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropylphosphine
Namenshinweis 98%
CAS 6476-36-4
Dichte 0.8390g/mL
Siedepunkt 81.0°C (22.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H21P
Strukturformel [(CH3)2CH]3P
Brechungsindex 1.4690 to 1.4710
MDL-Nummer MFCD00015029
Menge 25 g
Synonym triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
InChI-Schlüssel IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)P(C(C)C)C(C)C
IUPAC-Name Tri(propan-2-yl)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 160.241
PubChem CID 80969
Formelmasse 160.24
Reinheit (%) 98%