Learn More
Triisopropylsilan, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11946161 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11946161 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446171000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Triisopropylsilane
Namenshinweis AcroSeal
CAS 6485-79-6
Dichte 0.7730g/mL
Siedepunkt 84°C to 86°C (35.0 mmHg)
Flammpunkt 37°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C9H22Si
Strukturformel [(CH3)2CH]3SiH
Brechungsindex 1.4340 to 1.436
MDL-Nummer MFCD00009657
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.773
Synonym triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
InChI-Schlüssel YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
IUPAC-Name tris(Propan-2-yl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 158.36
PubChem CID 6327611
Formelmasse 158.36
Reinheit (%) 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Triisopropylsilane
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.