Learn More
Triisopropylsilan, TRC
Artikelnummer. 30456590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456590 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456590 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77033050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropylsilane
CAS 6485-79-6
Summenformel C9H22Si
Menge 50 g
Synonym Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane
InChI-Formel InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
IUPAC-Name Tri(Propan-2-yl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 158.36
Formelmasse 158.1491