Learn More
Triisopropylsilan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triisopropylsilane |
| CAS | 6485-79-6 |
| Summenformel | C9H22Si |
| Menge | 10 g |
| Synonym | Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C |
| IUPAC-Name | Tri(Propan-2-yl)silan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.36 |
| Formelmasse | 158.1491 |