Learn More
Triisopropylsilyl-Trifluormethansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10257593 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10257593
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80522-42-5
Summenformel C10H21F3O3SSi
Molekulargewicht (g/mol) 306.42
MDL-Nummer MFCD00009913
InChI-Schlüssel LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
PubChem CID 2724529
IUPAC-Name Tri(propan-2-yl)silyl-trifluormethansulfonat
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate
Namenshinweis 97%
Farbe Braun bis Braun-Orange
Dichte 1.1400g/mL
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3Si(CH(CH3)2)3
Brechungsindex 1.4130 to 1.415
Menge 50 g
Fieser 13,11
Relative Dichte 1.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolyzes
Formelmasse 306.42
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit