Learn More
Trilaurin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495249 25 g 25 Gramm
15485249 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62962.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639.015 g/mol
Trilaurin is used in makeup products, creams and lotions, deodorants, suntan and sunscreen products, hair conditioners, and skin care and skin cleansing products. These are used in cosmetic products as thickening agents and emollients. It is used as a viscosity controlling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trilaurin wird in Make-up-Produkten, Cremes und Lotionen, Deodorants, Sonnencremes, Haarpflegemitteln sowie Hautpflege- und Hautreinigungsprodukten verwendet. Werden in kosmetischen Produkten als Verdickungsmittel und Entfärbungsmittel verwendet. Wird als Viskositätskontrollmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich, Ethylacetat – nahezu transparent.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 538-24-9
Summenformel C39H74O6
Molekulargewicht (g/mol) 639.015
MDL-Nummer MFCD00026559
InChI-Schlüssel VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
PubChem CID 10851
ChEBI CHEBI:77389
IUPAC-Name 2,3-Di(dodecanoyloxy)propyldodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trilaurin
Schmelzpunkt 47°C
Farbe Weiß
Strukturformel [CH3(CH2)10COOCH2]2CHOCO(CH2)10CH3
Menge 25 g
Beilstein 1730452
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethylacetate- almost transparency.
Formelmasse 639.01
Physikalische Form Pulver