Learn More
Mapa Professional Trilites 994 Einweghandschuh
Artikelnummer. 30533547
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
50 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30533547 8 50 Paare
30533565 6 50 Paare
30533549 7 50 Paare
30533560 9 50 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30533547 Lieferant Mapa Professional Lieferanten-Nr. 34994008
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweghandschuhe mit Tripolymer-Formel zum Schutz vor Chemikalienspritzern
  • Komfort: Optimale Dicke für maximale Haptik bei gleichzeitig hervorragender Haltbarkeit.
  • Langlebigkeit: Einzigartige Dreifach-Polymermischung für erhöhten Komfort und Widerstandsfähigkeit.
  • Garantierte Qualität: Silikonfrei, um Spuren und Defekte auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden.
  • Zusätzliche Vorteile: Rückverfolgbarkeit der Benutzer auf Innenkartons und Umkartons.
  • Hautschutz: Schutz vor Chemikalienspritzern.
Tekniske data
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Kategorie 3
Chlorinated Ja
Anwendungen Labor, Industrie, Gesundheitswesen
Farbe Violett
Latex Free Nein
Material Tripolymer
Produkttyp Einweghandschuhe
Größe 8
Dicke (metrisch) 0.15 mm
EN 421 Nein
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES KPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Kieselgeprägt
Auskleidungsmaterial Latex, Polychloropren und Nitril
Beständig gegen Chemikalienspritzer
Länge (metrisch) 25 cm
Produktlinie Trilites 994
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.