missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mapa Professional Trilites 994 Einweghandschuh
Descripción
- Komfort: Optimale Dicke für maximale Haptik bei gleichzeitig hervorragender Haltbarkeit.
- Langlebigkeit: Einzigartige Dreifach-Polymermischung für erhöhten Komfort und Widerstandsfähigkeit.
- Garantierte Qualität: Silikonfrei, um Spuren und Defekte auf Metallblechen und Glas vor dem Lackieren zu vermeiden.
- Zusätzliche Vorteile: Rückverfolgbarkeit der Benutzer auf Innenkartons und Umkartons.
- Hautschutz: Schutz vor Chemikalienspritzern.
Especificaciones
Especificaciones
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 0 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE-Kategorie 3 |
| Chlorinated | Ja |
| Anwendungen | Labor, Industrie, Gesundheitswesen |
| Farbe | Violett |
| Latex Free | Nein |
| Material | Tripolymer |
| Produkttyp | Einweghandschuhe |
| Größe | 6 |
| Dicke (metrisch) | 0.15 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?