Learn More
Trilostan, Mikromol™
Beschreibung
Trilostan
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trilostane |
| CAS | 13647-35-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Trilostane |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C20 H27 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Desopan, Modrastane, Modrefen, Modrenal, Trilostane, Vetoryl, Win 24540, Androst-2-ene-2-carbonitrile, 4,5-epoxy-3,17-dihydroxy-, (4alpha,5alpha,17beta)- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(=C(C[C@]35C)C#N)O)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 329.43 |
| Mehr anzeigen |