Learn More
TRIM23 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
280.00 € - 685.65 €
Spezifikation
| Antigen | TRIM23 |
|---|---|
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18431971
|
Novus Biologicals
NBP1-88846-25ul |
25 μL |
280.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18208367
|
Novus Biologicals
NBP1-88846 |
0.1 mL |
725.00 € 685.65 € / 0.10 Milliliter Sparen 39.35 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TRIM23 Polyclonal specifically detects TRIM23 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| TRIM23 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction, Zinc Finger | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 373 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LGDSGVWGLKKNFALLELLERLQNGPIGQYGAAEESIGISGESITRCDEDEAHLASVYCTVCATHLCSECSQVTHST | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| ADP-ribosylation factor domain protein 1, 64kDa, ADP-ribosylation factor domain-containing protein 1, ARD1GTP-binding protein ARD-1, ARF domain protein 1, ARFD1, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM23, EC 6.3.2.-, RNF46RING finger protein 46, tripartite motif containing 23, tripartite motif protein TRIM23, tripartite motif-containing 23, Tripartite motif-containing protein 23 | |
| TRIM23 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |