Learn More
TRIM45 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A7H11, Proteintech
Artikelnummer. 16819175 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16819175 150 μL 150 Mikroliter
16829175 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16819175
Marke: Proteintech 668961IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The TRIM45 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM45. This antibody recognizes human antigen. The TRIM45 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen TRIM45
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 3A7H11
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80263
Zielspezies Human
Isotype IgG1