Learn More
Trimekain-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30137654
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137654 1 g 1 Gramm
30009909 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137654 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7956201G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1027-14-1
Summenformel C15 H24 N2 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 284.82
Synonym Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Acetanilide, 2-(diethylamino)-2',4',6'-trimethyl-, monohydrochloride (8CI), Acetanilide, 2-diethylamino-2',4',6'-trimethyl-, hydrochloride (6CI), 2-(Diethylamino)-N-mesitylacetamide hydrochloride, 2-Diethylamino-N-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-acetamide, hydrochloride, Mesocain, Mesocaine, Trimecaine hydrochloride, Trimekain hydrochloride, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1)
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)-N-(2,4,6-Trimethylphenyl)acetamid; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cc(C)cc1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimecaine Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H24N2O.ClH/c1-6-17(7-2)10-14(18)16-15-12(4)8-11(3)9-13(15)5;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,16,18);1H
Formelmasse 284.1655