Learn More
Trimellitisches Anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30456476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456476 10 g 10 Gramm
30457056 50 g 50 Gramm
30450073 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456476 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79586510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-30-7
Summenformel C9 H4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 192.125
Synonym 5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, anhydride (7CI), 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride (8CI), Trimellitic acid anhydride (6CI), 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 1,2-anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, 1,3-Dioxo-5-phthalancarboxylic acid, 4-Carboxyphthalic anhydride, Anhydrotrimellitic acid, Aradur 3380-1, Benzene-1,3,4-tricarboxylic anhydride, CE-X 23 Medium, Epon 9150, NSC 60252, TMA, TMA (anhydride), Trimellitic acid cyclic 1,2-anhydride, Trimellitic anhydride
IUPAC-Name 1,3-Dioxo-2-benzofuran-5-carbonsäure
SMILES OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimellitic acid 1,2-anhydride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
Formelmasse 192.0059