Learn More
Trimesinsäure, TRC
Artikelnummer. 30451863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30451863 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7956455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimesinic Acid
CAS 554-95-0
Summenformel C9H6O6
Menge 5 g
Synonym 1,3,5-Tricarboxybenzene, 5-Carboxyisophthalic Acid, NSC 3998
InChI-Formel InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 1,3,5-Benzoltricarbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
Formelmasse 210.0164