Learn More
Trimetazidine-d8 Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30456671
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30456671
Marke: Toronto Research Chemicals TRCT79561210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimetazidine-d8 Dihydrochloride
CAS 1219795-37-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C14 D8 H14 N2 O3 . 2 Cl H
Menge 10 mg
Synonym 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride, Trimetazidine-d8 dihydrochloride, Trimetazidine-D8 (piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-D8) dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H/i6D2,7D2,8D2,9D2;;
SMILES Cl.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine;dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 347.307
Formelmasse 346.167
Reinheit (%) >95