Learn More
Trimethoprim-d3 (4-methoxy-d3), CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethoprim-d3 |
| CAS | 1189923-38-3 |
| Summenformel | C14 D5 H15 N4 O3 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Trimethoprim D3 (4-methoxy D3) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C14H18N4O3.2 H/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;;/h5-7 H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);;/i3D3;2*1+1 |
| SMILES | [2 H].[2 H].[2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(OC)cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC |
| IUPAC-Name | 5-[[3,5-dimethoxy-4-(trideuteriomethoxy)phenyl]methyl]pyrimidine-2,4-diamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 297.364 |
| Formelmasse | 297.185 g/mol |
| Mehr anzeigen |