Learn More
Trimethoprim-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458089
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15458089 250 mg Kunststoffflasche 250 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 15458089
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66646.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Trimethoprim, CAS-Nr. 738-70-5, ist ein Trimethoxybenzyl-Pyrimidin, das als antimikrobielles Mittel verwendet wird.
Ein Breitbandantibiotikum
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Trimethoprim ist ein synthetisches Pyrimidin-Analogon, das Dihydrofolat-Reduktase bindet und die Synthese von Folsäure hemmt; in Kombination mit Sulfamethoxazol wird seine Aktivität verstärkt
•Trimethoprim weist antibakterielle und antiprotozoische Eigenschaften auf
Anwendungen
• Trimethoprim hemmt die Umwandlung von Para-Aminobenzoesäure (PABA) in Folsäure am Ende des Synthesewegs und kann zur Untersuchung ähnlicher Effekte verwendet werden
• Trimethoprim wurde radioaktiv markiert und zur Verfolgung von Infektionswegen verwendet; es wurde außerdem experimentell als Fluoreszenzmarkierung verwendet, um die Dihydrofolat-Reduktase-Expression zu quantifizieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoprim lactate
Typ Trimethoprim Lactate
Physikalische Form Pulver
CAS 23256-42-0
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 mg
Summenformel C17H24N4O6
MDL-Nummer MFCD00171722
Synonym 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C(=O)O)O.COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
IUPAC-Name 2-Hydroxypropansäure;5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidin-2,4-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 380.401
PubChem CID 3084396
Formelmasse 380.39
Reinheit (%) 98%