Learn More
Trimethoxyboroxin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10638634 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10638634 25 g Glasflasche 25 Gramm
10638824 100 g Glasflasche 100 Gramm
10648824 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10638634 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139960250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-24-9
Summenformel C3H9B3O6
Molekulargewicht (g/mol) 173.53
MDL-Nummer MFCD00005946
InChI-Schlüssel ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
PubChem CID 66880
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethoxy-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
SMILES COB1OB(OC)OB(OC)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoxyboroxine
Schmelzpunkt 10°C to 11°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2160g/mL
Flammpunkt 14°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3996
Menge 25 g
Relative Dichte 1.216
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Viskosität 21.7 mm2/s (20°C)
Formelmasse 173.53
Reinheit (%) 18 to 19.5% (as B)
Physikalische Form Flüssigkeit