Learn More
Trimethyl-Phosphonocrotonat 4, (E)+(Z), ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449563
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449563 50 g 50 Gramm
11439563 10 g 10 Gramm
11459563 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449563 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12399.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 86120-40-3 | C7H13O5P | 208.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86120-40-3
Summenformel C7H13O5P
Molekulargewicht (g/mol) 208.15
MDL-Nummer MFCD00051564
InChI-Schlüssel PESRINKNQQZURC-SNAWJCMRSA-N
Synonym methyl 4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, methyl 2e-4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, methyl 4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, e + z, methyl e-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, 4-dimethoxyphosphinyl crotonic acid methyl ester, e-4-dimethoxy-phosphoryl-but-2-enoic acid methyl ester
PubChem CID 5702556
IUPAC-Name Methyl-(E)-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoat
SMILES COC(=O)\C=C\CP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl 4-phosphonocrotonate
Namenshinweis (E)+(Z)
Siedepunkt 123°C to 124°C (1 mmHg)
Menge 50 g
Beilstein 4987133
Formelmasse 208.15
Reinheit (%) ≥90%