Learn More
Trimethylborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489666 1000 mL 1000 Milliliter
11499666 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489666 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20215.AU
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethyl borate is a useful reagent in organic synthesis. It is involved in the production of resins, waxes and paints and acts as a methylation agent. As a boron source, it is used to prepare flame retardants, anti-oxidants and corrosion inhibitors. It reacts with Grignard reagents followed by hydrolysis to prepare boronic acid. It is also used as a precursor of borate esters, which finds application in Suzuki coupling reaction. It is an intermediate in the preparation of sodium borohydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylborat ist ein nützliches Reagenz für die organische Synthese. Ist an der Herstellung von Harzen, Wachsen und Lacken beteiligt und wirkt als Methylierungsmittel. Als Borquelle dient es zur Herstellung von Flammschutzmitteln, Antioxidantien und Korrosionshemmern. Reagiert mit Grignard-Reagenzien, gefolgt von Hydrolyse zur Vorbereitung von Boronsäure. Wird auch als Vorstufe von Boratestern verwendet, die Anwendung in Suzuki-Kupplungsreaktion finden. Ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Natriumborhydrid.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther, Isoporpylamin, Hexan und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Zersetzt sich langsam bei Vorhandensein von Feuchtigkeit und schnell in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-43-7
Summenformel C3H9BO3
Molekulargewicht (g/mol) 103.912
MDL-Nummer MFCD00008346
InChI-Schlüssel WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC-Name Trimethylborat
SMILES B(OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl borate
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 0.915
Siedepunkt 67°C to 69°C
Flammpunkt −8°C (17°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (CH3O)3B
Brechungsindex 1.361
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN2416
Beilstein 1697939
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9712
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
Formelmasse 103.92
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, Trimethylborate