Learn More
Trimethyl(bromdifluormethyl)silan, TRC
Artikelnummer. 30456808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456808 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8958251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl(bromodifluoromethyl)silane
CAS 115262-01-6
Summenformel C4H9F2SiBr
Menge 1 g
Synonym (Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
InChI-Formel InChI=1S/C4H9BrF2Si/c1-8(2,3)4(5,6)7/h1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)C(Br)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 203.1