Learn More
Citronensäuretrimetylester, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethyl citrate |
| Schmelzpunkt | 75°C to 78°C |
| Siedepunkt | 176°C (16.0 mmHg) |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol |
| Formelmasse | 234.2 |