Learn More
Trimethyl-d9-acetic Acid, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pivalic acid-d9 |
| CAS | 42983-07-3 |
| Summenformel | C5 D9 H O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,2-Di(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 Acid, 2,2-Dimethylpropanoic Acid-d9, 2,2,2-Trimethylacetic Acid-d9, 2,2-Dimethylpropanoic Acid-d9, 2,2-Dimethylpropionic Acid-d9, NSC 65449-d9, Neopentanoic Acid-d9, Neovaleric Acid-d9, Trimethylacetic Acid-d9, Trimethylmethanecarboxylic Acid-d9, Versatic 5 Acid-d9, tert-Pentanoic Acid-d9, alpha,alpha-Dimethylpropionic Acid-d9, Trimethyl-d9-acetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 3,3,3-trideuterio-2,2-bis(trideuteriomethyl)propanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.19 |
| Formelmasse | 111.1246 g/mol |
| Mehr anzeigen |