Learn More
Trimethyl-d9-sulfonium Iodide, CDN
Artikelnummer. 30312333
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30312333 0.25 g 0.25 Gramm
30312488 0.5 g 0.50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312333
Marke: CDN CDND60930.25G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl-d9-sulfonium Iodide
CAS 106776-17-4
Summenformel C3 D9 S . I
Menge 0.25 g
Synonym Tri(methyl-d3)sulfonium Iodide, Sulfonium, tri(methyl-d3)-, iodide (9 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
SMILES [I-].[2 H]C([2 H])([2 H])[S+](C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name tris(trideuteriomethyl)sulfanium;iodide
Molekulargewicht (g/mol) 213.1285
Formelmasse 213.0035 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity