Learn More
Trimethyl(Methylcyclopentadienyl)Platin(IV), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15453017 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15453017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 098158.02
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl (methylcyclopentadienyl)platinum (IV)
CAS 94442-22-5
Schmelzpunkt 28°C to 31°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 23°C (0.053 mmHg)(sublimation)
Summenformel C9H16Pt
MDL-Nummer MFCD00079665
Menge 0.5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Pt](C)C.Cc1cccc1
IUPAC-Name trimethyl(2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl)platinum
Molekulargewicht (g/mol) 319.31
Formelmasse 319.32
Physikalische Form Pulver/Stückchen