Learn More
Trimethylorthobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453993
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453993 10 g 10 Gramm
11463993 50 g 50 Gramm
11473993 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453993 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10270.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 707-07-3 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Trimethyl orthobenzoate was used in the preparation of 5-phenyl-4,6-dipyrrin and 2,3-orthoester derivatives of ethyl-1-thio-α-L-rhamnopyranoside. It reacts with indole to prepare indol-3-yl-phenyl-methanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Orthobenzoesäuretrimethylester wurde bei der Herstellung von 5-Phenyl-4,6-dipyrrin und 2,3-Orthoester-Derivaten von Ethyl-1-thio-α-L-rhamnopyranosid verwendet. Es reagiert mit Indol zur Herstellung von Indol-3-yl-phenyl-methanon.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 707-07-3
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.219
MDL-Nummer MFCD00008474
InChI-Schlüssel IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
PubChem CID 69720
IUPAC-Name trimethoxymethylbenzol
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl orthobenzoate
Dichte 1.06
Siedepunkt 87°C to 88°C (7 mmHg)
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.489
Menge 10 g
Beilstein 777623
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 98%