Learn More
Trimethylorthobenzoat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethyl Orthobenzoate |
| CAS | 707-07-3 |
| Summenformel | C10H14O3 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Methyl orthobenzoate, NSC 67391, Trimethoxyphenylmethane, Trimethyl Orthobenzoate, α,α,α-Trimethoxytoluene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-11-10(12-2,13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | COC(OC)(OC)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | trimethoxymethylbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.22 |
| Formelmasse | 182.0943 |