Learn More
Trimethylorthoformiat, TRC
Artikelnummer. 30454770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454770 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454770 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796490500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl Orthoformate
CAS 149-73-5
Summenformel C4H10O3
Menge 500 g
Synonym Methoxymethylal, Methyl Orthoformate, NSC 147479, Orthoformic Acid Methyl Ester, Perma-Flo OF, Trimethoxymethane
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
SMILES COC(OC)OC
IUPAC-Name Trimethoxymethan
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
Formelmasse 106.063
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.