Learn More
Trimethylorthopropionat, TRC
Artikelnummer. 30456985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456985 250 mg 250 Milligramm
30453270 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456985 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796775250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl Orthopropionate
CAS 24823-81-2
Summenformel C6H14O3
Menge 250 mg
Synonym 1,1,1-Trimethoxypropane
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
SMILES CCC(OC)(OC)OC
IUPAC-Name 1,1,1-Trimethoxypropan
Molekulargewicht (g/mol) 134.17
Formelmasse 134.0943