Learn More
Trimethylphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10593701 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10724461 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
13448388 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10593701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157975000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 512-56-1
Summenformel C3H9O4P
Molekulargewicht (g/mol) 140.08
MDL-Nummer MFCD00008348
InChI-Schlüssel WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
IUPAC-Name Trimethylphosphat
SMILES COP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl phosphate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -46.0°C
Dichte 1.1970g/mL
Siedepunkt 197.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3P(O)
Brechungsindex 1.3950 to 1.3970
Menge 500 mL
Beilstein 01,286
Fieser 05,716; 07,393
Relative Dichte 1.197
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L (25°C). Other solubilities: soluble in gasoline,soluble in alcohol,ether
Formelmasse 140.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.