Learn More
Trimethylphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-207974 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10724461 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10593701 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
13448388 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10724461
Marke: Thermo Scientific Acros 157970500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 512-56-1
Summenformel C3H9O4P
Molekulargewicht (g/mol) 140.08
MDL-Nummer MFCD00008348
InChI-Schlüssel WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
IUPAC-Name Trimethylphosphat
SMILES COP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl phosphate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -46.0°C
Dichte 1.1970g/mL
Siedepunkt 197.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3P(O)
Brechungsindex 1.3950 to 1.3970
Menge 50 mL
Beilstein 01,286
Fieser 05,716; 07,393
Relative Dichte 1.197
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 500g/L (25°C). Other solubilities: soluble in gasoline,soluble in alcohol,ether
Formelmasse 140.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.