Learn More
Trimethylphosphat, TRC
Artikelnummer. 30452094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452094 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30452094 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79664550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylphosphate
CAS 512-56-1
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C3 H9 O4 P
Menge 50 g
Synonym Phosphoric acid','trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), Methyl phosphate','(MeO)3PO (6CI), NSC 58985, TMP, TMPA, TMPO, Trimethoxyphosphine oxide, Trimethyl orthophosphate, Trimethyl phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
SMILES COP(=O)(OC)OC
IUPAC-Name Trimethylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 140.07
Formelmasse 140.0238
Reinheit (%) >95