Learn More
Trimethylphosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethylphosphate |
| CAS | 512-56-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C3 H9 O4 P |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Phosphoric acid','trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), Methyl phosphate','(MeO)3PO (6CI), NSC 58985, TMP, TMPA, TMPO, Trimethoxyphosphine oxide, Trimethyl orthophosphate, Trimethyl phosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3 |
| SMILES | COP(=O)(OC)OC |
| IUPAC-Name | Trimethylphosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.07 |
| Mehr anzeigen |