Learn More
Trimethylphosphonoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490883
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490883 25 g 25 Gramm
11400893 100 g 100 Gramm
11410893 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490883 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13301.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182.112 g/mol
Trimethyl phosphonoacetate is used in the preparation of sarin A by intramolecular Mannich-type reactions. It is involved in the Horner-Wadsworth-Emmons olefination with aldehydes and ketones to give acrylic esters. It is also involved in oxa-Michael reactions, prenylation of oxindoles and heterocyclization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylphosphonoacetat wird bei der Zubereitung von Sarin A durch intramolekulare Mannich-Reaktionen verwendet. Ist an der Horner-Wadsworth-Emmons-Olefination mit Aldehyden und Ketonen beteiligt, um Acrylester zu ergeben. Ist auch an Oxa-Michael-Reaktionen, der Prenylierung von Oxindolen und Heterocyclisierungsreaktionen beteiligt.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5927-18-4
Summenformel C5H11O5P
Molekulargewicht (g/mol) 182.112
MDL-Nummer MFCD00008452
InChI-Schlüssel SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
IUPAC-Name Methyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl phosphonoacetate
Dichte 1.263
Siedepunkt 119°C to 120°C (1 mmHg)
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.437
Menge 25 g
Beilstein 1865177
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 182.11
Reinheit (%) 98%