Learn More
Trimethylphosphonoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10163380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10163380
Marke: Thermo Scientific Acros 140231000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5927-18-4
Summenformel C5H11O5P
Molekulargewicht (g/mol) 182.11
InChI-Schlüssel SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
IUPAC-Name Methyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl phosphonoacetate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 265.0°C to 268.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4360 to 1.4380
Menge 100 g
Fieser 02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Relative Dichte 1.26
Formelmasse 182.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit