Learn More
Trimethyltetradecylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30453146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453146 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453146 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT798338500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetradecyltrimethylammonium Chloride
CAS 4574-04-3
Summenformel C17 H38 N . Cl
Menge 500 mg
Synonym 1-Tetradecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyltetradecyl-','chloride (8CI), Trimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), C 14TAC, C14TAC, FSM 24, MTAC, Myristyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, TTAC, Tetradecyltrimethylammonium chloride, Trimethylmyristylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium chloride, Tetradecyltrimethylammonium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl(tetradecyl)azanium;chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 291.94
Formelmasse 291.2693