Learn More
Trimethylthiophosphat, TRC
Artikelnummer. 30449652
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449652 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7976052.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O,O,O-Trimethylthiophosphate
CAS 152-18-1
Summenformel C3 H9 O3 P S
Menge 2.5 g
Synonym O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane, Phosphorothioic acid','O,O,O-trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), 7900-HC, HC 7900, Methyl phosphorothioate ((MeO)3PS), O,O,O-Trimethyl phosphorothioate, O,O,O-Trimethyl phosphorothionate, O,O,O-Trimethyl thiophosphate, SD 4741, Trimethoxyphosphine sulfide, Trimethyl thionophosphate
InChI-Formel InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3
SMILES COP(=S)(OC)OC
IUPAC-Name Trimethoxy(sulfanyliden)-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 156.14
Formelmasse 156.001